Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO335100500EA
1230
CZK
ACRO335100500
ACRO335100010
ACRO335100051
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%, pure
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Vzorec:
(NH₄)₃Fe(C₂O₄)₃·3H₂O MW: 428,07 g/mol (374,02 anhy) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150137 CAS číslo: 13268-42-3 UN: 2923 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with KMnO4 | ≥97.5 % |