Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO371690050EA
4160
CZK
ACRO371690050
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate 98%
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₂H₁₃NO₂ MW: 203,241 g/mol Bod varu: 133…137 °C (,6 mmHg) Hustota: 1,132 g/cm³ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD01863559 CAS číslo: 31970-04-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...