Tisk…
Benzyl-4-bromophenyl ketone
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO381890010EA 1290 CZK
ACRO381890010 ACRO381890050
Benzyl-4-bromophenyl ketone
Benzyl-4-bromophenyl ketone
Vzorec: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,14
Bod tání: 109…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016331
CAS číslo: 2001-29-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 115 °C
GC ≥97.5 %