(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97+%, >98.0% ee
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO391080050EA
20120
CZK
ACRO391080050
ACRO391080010
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97+%, >98.0% ee
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Vzorec:
C₄H₁₁NOS MW: 121,20 g/mol Bod tání: 101 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD05861480 CAS číslo: 343338-28-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.0 % |
Enantiomeric excess | ≥98.0 % |