Tisk…
Molybdenan draselný 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO393235000EA 10480 CZK
ACRO393235000 ACRO393231000
Molybdenan draselný 95%
Molybdenan draselný
Vzorec: K₂MoO₄
MW: 238,13 g/mol
Bod tání: 919 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011370
CAS číslo: 13446-49-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder and/or chunks
Assay ≥94 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Phosphate (PO4) ≤0.03 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %