Tisk…

1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethylene 95%

Dodavatel: Thermo Scientific

ACRO395410500EA 5520 CZK
ACRO395410500
1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethylene 95%
1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethylene
Vzorec: H₂CCHO(CH₂)₂O(CH₂)₂OCHCH₂
MW: 158,2 g/mol
Bod varu: 168 °C (760 mmHg)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00054610
CAS číslo: 764-99-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR