2-Chloroethyl chloroformate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO395331000EA
5260
CZK
ACRO395331000
2-Chloroethyl chloroformate 97%
2-Chloroethyl chloroformate
Vzorec:
C₃H₄Cl₂O₂ MW: 142,9687 g/mol Bod varu: 154 °C (760 mmHg) Bod tání: –70 °C Hustota: 1,39 g/cm³ Bod vzplanutí: 70 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000646 CAS číslo: 627-11-2 UN: 3277 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...