Tisk…
N-Acetylguanidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO397440050EA 2330 CZK
ACRO397440050 ACRO397440250
N-Acetylguanidine 97%
N-Acetylguanidine
Vzorec: C₃H₇N₃O
MW: 101,11 g/mol
Bod tání: 181…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075615
CAS číslo: 5699-40-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %