Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO398760050EA
2800
CZK
ACRO398760050
ACRO398760010
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Vzorec:
C₈H₁₂BCuF₄N₄ MW: 314,56 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09265110 CAS číslo: 15418-29-8 UN: 1759 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | 19.5 to 20.5 % Cu |