Tisk…
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98%
Varování
ACRO399720250EA 9970 CZK
ACRO399720250
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98%
3,3-Dimethoxybutan-2-one
Vzorec: C₆H₁₂O₃
MW: 132,159 g/mol
Bod varu: 145…146 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,987 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075266
CAS číslo: 21983-72-2
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %