Tisk…
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO426450010EA 6620 CZK
ACRO426450010
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Vzorec: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Bod varu: 164 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,899 g/cm³
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191348
CAS číslo: 132883-44-4
UN: 2733
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC 96.0 %
Specific optical rotation -12° to -16° (20°C, 589 nm) (c=1% ethanol)