Tisk…
(Trimethylsilyl)diazomethane ∼2.0 M in hexanes, AcroSeal™, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
429211000.EA 15190 CZK
429211000.
(Trimethylsilyl)diazomethane ∼2.0 M in hexanes, AcroSeal™, technická kvalita
(Trimethylsilyl)diazomethane
Vzorec: C₄H₁₀N₂Si
MW: 114,22
Bod varu: 96 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,675 g/cm³
Bod vzplanutí: –23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053946
CAS číslo: 18107-18-1
UN: 1992
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Solution
Strength 1.90 to 2.40 M
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm