Tisk…

4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine 97%

Varování

ACRO429380010EA 3320 CZK
ACRO429380010
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine 97%
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃BrClN₃
MW: 208,44 g/mol
Bod tání: 189…191 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 205672-25-9

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 192 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR