Tisk…
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO429690050EA 5870 CZK
ACRO429690050 ACRO429690010
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid 98%
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₅
MW: 191,18 g/mol
Bod tání: 111,5…112 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632027
CAS číslo: 42989-85-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800 °C)