1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO429720050EA
2840
CZK
ACRO429720050
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride 97%
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Vzorec:
C₄H₁₂ClN₅ MW: 165,625 g/mol Bod tání: 218…223 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012582 CAS číslo: 1115-70-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 216 to 224 °C |
HPLC | ≥96.0 % |