4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO430440050EA
10120
CZK
ACRO430440050
ACRO430440010
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₅BF₄O₂ MW: 207,92 g/mol Bod tání: 184…186 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08062379 CAS číslo: 182344-16-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 182 to 187 °C |
HPLC | ≥96.0 % |