Tisk…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO430450050EA 3900 CZK
ACRO430450050
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 90%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₉H₁₇BO₂
MW: 168,04 g/mol
Bod varu: 47 °C (9mbar)
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08276843
CAS číslo: 126726-62-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %
Stabilizer Phenothiazine stabilizer