Tisk…
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO430480010EA 8200 CZK
ACRO430480010
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid 97%
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Vzorec: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,9803 g/mol
Bod tání: 259,8…261.2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09870053
CAS číslo: 1150114-80-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %