Tisk…
1H-Indazole-4-boronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO430500010EA 6370 CZK
ACRO430500010
1H-Indazole-4-boronic acid 97%
1H-Indazole-4-boronic acid
Vzorec: C₇H₇BN₂O₂
MW: 161,9500 g/mol
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878901
CAS číslo: 1023595-17-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥96.0 %