Tisk…
Methyl chloroformate 99%, AcroSeal™
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
430841000.EA 1510 CZK
430841000.
Methyl chloroformate 99%, AcroSeal™
Methyl chloroformate
Vzorec: C₂H₃ClO₂
MW: 94,5 g/mol
Bod varu: 70…72 °C (760 mmHg)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 1,223 g/cm³
Bod vzplanutí: 5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000639
CAS číslo: 79-22-1
UN: 1238
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %