Tisk…

8-Isoquinolinecarboxylic acid 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

ACRO431050050EA 31660 CZK
ACRO431050050 ACRO431050010
8-Isoquinolinecarboxylic acid 97%
8-Isoquinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Bod tání: 263…267 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06738935
CAS číslo: 61563-43-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 263 to 267 °C
HPLC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR