Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO432560050EA 11700 CZK
ACRO432560050
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Vzorec: C₆H₃BrF₃NO
MW: 241,995 g/mol
Bod tání: 170,1…171.2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02691223
CAS číslo: 76041-73-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥96.0 %