Tisk…
6-Bromo-3H-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO432680050EA 17470 CZK
ACRO432680050
6-Bromo-3H-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one 97%
6-Bromo-3H-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one
Vzorec: C₆H₃BrN₂O₂
MW: 215,006 g/mol
Bod tání: 230…232 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689590
CAS číslo: 21594-52-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 236 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure