4-Methoxybenzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO432910050EA
2600
CZK
ACRO432910050
ACRO432910250
4-Methoxybenzenesulphonamide 95%
4-Methoxybenzenesulphonamide
Vzorec:
C₇H₉NO₃S MW: 187,22 g/mol Bod tání: 110…112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025392 CAS číslo: 1129-26-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 109 to 113 °C |
HPLC | ≥94.0 % |
UV | at 210 nm A: ≤0.1 |
UV | at 220 nm A: ≤0.06 |
UV | at 230 nm A: ≤0.04 |
UV | at 260 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.5 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |