Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO432980050EA
16880
CZK
ACRO432980050
ACRO432980010
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate 97%
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Vzorec:
C₆H₅ClN₂O₂ MW: 172,5691 g/mol Bod tání: 88,4…88.5 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16660968 CAS číslo: 1093860-48-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Cream to brown Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 89 °C |
GC | ≥96.0 % |
UV | at 210 nm A: ≤0.05 |
UV | at 220 nm A: ≤0.03 |
UV | at 230 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.18 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |