Tisk…
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO433230010EA 8280 CZK
ACRO433230010
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅CI₃O₂S
Bod tání: 108,6…110.6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631928
CAS číslo: 163295-70-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥96.0 % as diethylsulfonamide derivative