Tisk…
Kaempferol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO434731000EA 10740 CZK
ACRO434731000
Kaempferol 97%
Kaempferol
Vzorec: C₁₅H₁₀O₆
Bod tání: 282…286 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00016938
CAS číslo: 520-18-3
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %