Tisk…
3-Amino-4-iodo-1H-indazole 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO435750050EA 4560 CZK
ACRO435750050
3-Amino-4-iodo-1H-indazole 95%
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆IN₃
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426697
CAS číslo: 599191-73-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
HPLC ≥94.0 %