Tisk…
Sodium thiophenolate 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO436260100EA 2150 CZK
ACRO436260100 ACRO436260500
Sodium thiophenolate 90%
Sodium thiophenolate
Vzorec: C₆H₅NaS
Bod tání: >300 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066460
CAS číslo: 930-69-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥88 %
GC ≥97.5 %