Tisk…
Tetrabenzyl pyrophosphate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO436750010EA 5120 CZK
ACRO436750010
Tetrabenzyl pyrophosphate 98%
Tetrabenzyl pyrophosphate
Vzorec: C₂₈H₂₈O₇P₂
MW: 538,48 g/mol
Bod tání: 60,5…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051941
CAS číslo: 990-91-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 65 °C
Water ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 %