Tisk…
2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride 98%
Varování
ACRO437330050EA 8420 CZK
ACRO437330050 ACRO437330010
2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride 98%
2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₆ClNO₃
Bod tání: 204…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012855
CAS číslo: 146548-59-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %