4-Iodonicotinonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO437450050EA
46730
CZK
ACRO437450050
ACRO437450010
4-Iodonicotinonitrile 97%
4-Iodonicotinonitrile
Vzorec:
C₆H₃IN₂ MW: 230,01 g/mol Bod tání: 114…115 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD09037453 CAS číslo: 490039-72-0 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 112 to 116 °C |
GC | ≥96.0 % |