Tisk…
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO437861000EA 2410 CZK
ACRO437861000
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline 97%
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,63 g/mol
Bod tání: 118…120 °C
Bod vzplanutí: 163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014893
CAS číslo: 6358-64-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
HPLC ≥96.0 %