Tisk…
(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO439341000EA 8980 CZK
ACRO439341000
(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide 98%
(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide
Vzorec: C₉H₉FN₄O₅
MW: 272,192 g/mol
Bod tání: 227,7…229.4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042049
CAS číslo: 95713-52-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +54.0° to +58.0° (20°C, 589 nm) (c=1, acetone)