Tisk…
9-Methylcarbazole 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO441050050EA 3150 CZK
ACRO441050050
9-Methylcarbazole 99%
9-Methylcarbazole
Vzorec: C₁₃H₁₁N
MW: 181,23 g/mol
Bod varu: 163…167 °C (,4Torr)
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013431
CAS číslo: 1484-12-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
HPLC ≥98.5 %