Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%

Dodavatel: Acros Organics
Varování

ACRO441580010EA 1430 CZK InStock
ACRO441580010
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid


Vzorec: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077436
CAS číslo: 1621-91-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

 

OBJEDNÁVKA

Související informace

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství