(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO442950010EA
1310
CZK
ACRO442950010
ACRO442950050
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Vzorec:
C₃H₉ClN₂O MW: 124,57 g/mol Bod tání: 213…215 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066145 CAS číslo: 33208-99-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥94 to ≤106 % |
Specific optical rotation | +10° to +12° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH) |