Picolinamide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO443360500EA
12250
CZK
ACRO443360500
ACRO443360100
Picolinamide 98%
Picolinamide
Vzorec:
C₆H₆N₂O MW: 122,13 g/mol Bod varu: 143 °C (2,7kPa) Bod tání: 106…109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00023483 CAS číslo: 1452-77-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |