Tisk…
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO443820010EA 3200 CZK
ACRO443820010 ACRO443820050
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one 97%
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one
Vzorec: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Bod tání: 155…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00273364
CAS číslo: 22677-21-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +54° to +60° (20°C, 589 nm) (c=0.36 in water)