Petrolether, 40…65 °C, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO444290050EA
1900
CZK
ACRO444290050
Petrolether, 40…65 °C, technická kvalita
Ropný líh
Bod varu:
40…65 °C (760 mmHg) Hustota: 0,65 g/cm³ Bod vzplanutí: –55 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS číslo: 64742-49-0 UN: 3295 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Boiling point | 40 to 65°C (760 mmHg) |
Density | (15°C) 0.645 to 0.665 g/ml |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |