Petrolether, 100…140 °C, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO444360250EA
6840
CZK
ACRO444360250
Petrolether, 100…140 °C, technická kvalita
Ropný líh
Bod varu:
100…140 °C (760 mmHg) Bod tání: –30 °C Hustota: 0,74 g/cm³ Bod vzplanutí: 2 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS číslo: 64742-49-0 UN: 3295 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Refractive index | 1.4070 to 1.4150 (20 °C, 589 nm) |
Boiling point | 98 to 140 °C (760 mmHg) |
Density | 0.737 to 0.747 kg/l |