Tisk…
3-Iodo-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO444810010EA 4270 CZK
ACRO444810010 ACRO444810050
3-Iodo-1H-pyrazole 97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃IN₂
MW: 193,98 g/mol
Bod tání: 68…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12022324
CAS číslo: 4522-35-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 74 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure