Tisk…
5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO445110010EA 11660 CZK
ACRO445110010
5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95%
5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276,1358 g/mol
Bod tání: 157…159 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11520530
CAS číslo: 882679-40-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure