Tisk…
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO445390010EA 11730 CZK
ACRO445390010
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 97%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93
Bod tání: 304…304,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07644472
CAS číslo: 1150114-77-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure