Tisk…
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Varování
ACRO446600050EA 9380 CZK
ACRO446600050
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅HCl₂F₃N₂
MW: 216,98 g/mol
Bod varu: 50…52 °C (5,3mbar)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436597
CAS číslo: 705-24-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure