Tisk…
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO446770050EA 8390 CZK
ACRO446770050 ACRO446770010
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09031174
CAS číslo: 851386-31-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %