Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát 98%, Extra Pure
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO447760050EA
5190
CZK
ACRO447760050
ACRO447760010
ACRO447760250
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát 98%, Extra Pure
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
Vzorec:
NaH₂PO₄·2H₂O MW: 156,01 g/mol Bod tání: 60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149209 CAS číslo: 13472-35-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white Crystals |
Loss on drying | 21.5 % to 24.0 % (130°C) |
pH | 4.2 to 4.5 (5%, water) |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |