Tisk…
Acetonitril, extra dry 99.9%, AcroSeal™
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
448391000.EA 2500 CZK
448391000.
Acetonitril, extra dry 99.9%, AcroSeal™
Acetonitril
Package of 4x 25 ml bottles
Vzorec: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Bod varu: 81…82 °C (760 mmHg)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,781 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
UN: 1648
ADR: 3,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.001 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %