Diethylether, extra dry 99.5% stabilizovaný, AcroSeal™
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
448421000.EA
1650
CZK
448421000.
Diethylether, extra dry 99.5% stabilizovaný, AcroSeal™
Diethylether
Package of 4x25ML bottles
Vzorec:
(CH₃CH₂)₂O MW: 74,12 g/mol Bod varu: 34,6 °C (760 mmHg) Bod tání: –116 °C Hustota: 0,714 g/cm³ Bod vzplanutí: –45 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011646 CAS číslo: 60-29-7 UN: 1155 ADR: 3,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.4 % |
Stabilizer | 1.5 to 10 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Filt.over 0.2 micron PFTE | Filtered |
Peroxides | ≤0.002 % (as H2O2) |