Tisk…
Kyselina chlorovodíková 37%, Extra Pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO450560050EA 1730 CZK
ACRO450560050
Kyselina chlorovodíková 37%, Extra Pure
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36,46 g/mol
Bod varu: 57 °C (760 mmHg)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,18 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titration with NaOH 35.0 to 39.0 %